Learn More
N1-(5-Oxo-5,6,7,8-tetrahidronaftalen-2-il)acetamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10590922
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10590922 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
1 options
Código de producto. 10590922 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor NRB00998EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N1-(5-oxo-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)acetamide
CAS 88611-67-0
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C12H13NO2
Número MDL MFCD00099461
Cantidad 10 g
Sinónimo n-5-oxo-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl acetamide, n1-5-oxo-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl acetamide, 6-acetamido-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, n-5-oxo-7,8-dihydro-6h-naphthalen-2-yl acetamide, acetamide,n-5,6,7,8-tetrahydro-5-oxo-2-naphthalenyl, acmc-20lbzu, 6-acetamido-tetralone, pubchem17583, 6-acetamido-1-tetralone, maybridge1_005781
Clave InChI WEBCZGJWXXPNHB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)NC1=CC2=C(C=C1)C(=O)CCC2
Nombre IUPAC N-(5-oxo-7,8-dihidro-6H-naftalen-2-il)acetamida
Peso molecular (g/mol) 203.241
PubChem CID 2780190
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.24
Porcentaje de pureza 97%