Learn More
N1-(5-Amino-2-metilfenil)acetamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10746505
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10746505 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10746505 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB00549DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N1-(5-Amino-2-methylphenyl)acetamide
CAS 5434-30-0
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C9H12N2O
Número MDL MFCD00047859
Cantidad 1 g
Sinónimo n-5-amino-2-methylphenyl acetamide, 2-acetylamino-4-aminotoluene, acetamide, n-5-amino-2-methylphenyl, 5'-amino-2'-methylacetanilide, 2-acetylamino-p-toluidine, n1-5-amino-2-methylphenyl acetamide, n-3-amino-6-methylphenyl acetamide, 3-acetylamino-p-toluidine, 2-methyl-5-aminoacetaniline, 3-acetamido-4-methylaniline
Clave InChI UAZGSMMESOKKQZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)N)NC(=O)C
Nombre IUPAC N-(5-amino-2-metilfenil)acetamida
Peso molecular (g/mol) 164.208
PubChem CID 79492
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.21
Porcentaje de pureza 97%
Grado Técnico