Learn More
N1-[4-(Trifluorometoxi)fenil]-2-cloroacetamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10730314
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10730314 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10672195 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10730314 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM09078EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Chemical Identifiers
CAS 161290-85-3
Fórmula molecular C9H7ClF3NO2
Peso molecular (g/mol) 253.61
Número MDL MFCD00219796
Clave InChI MIWYZHHKNDZBCB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-n-4-trifluoromethoxy phenyl acetamide, n-chloroacetyl-4-trifluoromethoxy aniline, n1-4-trifluoromethoxy phenyl-2-chloroacetamide, buttpark 30\07-62, acetamide,2-chloro-n-4-trifluoromethoxy phenyl, 2-chloro-4'-trifluoromethoxy acetanilide, pubchem8402, timtec-bb sbb001832
PubChem CID 601031
Nombre IUPAC 2-cloro-N-[4-(trifluorometoxi)fenil]acetamida
SMILES FC(F)(F)OC1=CC=C(NC(=O)CCl)C=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material N1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-2-chloroacetamide
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.61
Porcentaje de pureza 97%