Learn More
N1-(4-piridil)benzamida, Thermo Scientific™
Código de producto. 10065492
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10065492 10 g 10 g
10396714 25 g 25 g
11326246 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10065492 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor NRB04027EA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 5221-44-3
Fórmula molecular C12H10N2O
Peso molecular (g/mol) 198.225
Número MDL MFCD00160355
Clave InChI PNWVOLKZHJEWQU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-pyridin-4-yl benzamide, 4-benzamidopyridine, n1-4-pyridyl benzamide, n-4-pyridylbenzamide, 4-benzoylaminopyridine, pyridine, 4-benzamido, n-4-pyridyl benzamide, benzamide, n-4-pyridinyl-9ci, n-benzoyl-4-aminopyridine, phenyl-n-4-pyridyl carboxamide
PubChem CID 78893
Nombre IUPAC N-piridin-4-ilbenzamida
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC2=CC=NC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N1-(4-Pyridyl)benzamide
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.22
Porcentaje de pureza 97%