Learn More
N1-(4-butiril-3-hidroxifenil)acetamida, téc., Thermo Scientific™
Código de producto. 10495132
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10495132 1 g 1 g
10006374 5 g 5 g
10049571 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10495132 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB01739DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CAS 28583-62-2
Fórmula molecular C12H15NO3
Peso molecular (g/mol) 221.26
Número MDL MFCD00276573
Clave InChI RSBIKRQPSYDRFZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n1-4-butyryl-3-hydroxyphenyl acetamide, unii-4kn634aqj7, n-4-butanoyl-3-hydroxyphenyl acetamide, 4'-butyryl-3'-hydroxyacetanilide, n-4-butyryl-3-hydroxyphenyl acetamide, n-3-hydroxy-4-1-oxobutyl phenyl acetamide, maybridge3_006119, acetamide,n-3-hydroxy-4-1-oxobutyl phenyl, acetamide, n-3-hydroxy-4-1-oxobutyl phenyl
PubChem CID 119989
Nombre IUPAC N-(4-butanoil-3-hidroxifenil)acetamida
SMILES CCCC(=O)C1=CC=C(NC(C)=O)C=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N1-(4-Butyryl-3-hydroxyphenyl)acetamide
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.25
Porcentaje de pureza Tech.
Grado Técnico