Learn More
N1-(4-Butilfenil)acetamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10253242
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10253242 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 10253242 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL00828EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N1-(4-Butylphenyl)acetamide
CAS 3663-20-5
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C12H17NO
Fórmula lineal CH3CH2CH2CH2C6H4NHC(O)CH3
Número MDL MFCD00277211
Cantidad 10 g
Sinónimo n-4-butylphenyl acetamide, 4-butylacetanilide, n1-4-butylphenyl acetamide, acetamide, n-4-butylphenyl, gnf-pf-1449, p-n-butylacetanilid, 4'-butylacetoanilide, p-normalbutylacetanilide, maybridge1_000046, n-acetyl-4-n-butylaniline
Clave InChI GDQKURDANTWHBA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCC1=CC=C(C=C1)NC(=O)C
Nombre IUPAC N-(4-hidroxifenil)acetamida
Peso molecular (g/mol) 191.274
PubChem CID 77227
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.27
Porcentaje de pureza 97%