Learn More
N1-[4-Bromo-2-(trifluorometoxi)fenil]acetamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10120852
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10120852 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10120852 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL00670DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N1-[4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamide
CAS 175278-18-9
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C9H7BrF3NO2
Número MDL MFCD00203979
Cantidad 1 g
Sinónimo n-4-bromo-2-trifluoromethoxy phenyl acetamide, 4-bromo-2-trifluoromethoxy acetanilide, 4'-bromo-2'-trifluoromethoxy acetanilide, 1-acetamido-4-bromo-2-trifluoromethoxy benzene, n1-4-bromo-2-trifluoromethoxy phenyl acetamide, maybridge1_000061, acmc-209e9r, 4-bromo-2-trifluoromethyl acetanilide
Clave InChI SHHWWZMWTUTJPY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(Br)C=C1OC(F)(F)F
Nombre IUPAC N-[4-bromo-2-(trifluorometoxi)fenil]acetamida
Peso molecular (g/mol) 298.06
PubChem CID 2736416
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.06
Porcentaje de pureza 97%