Learn More
N1-[3-(Etilamino)-4-metilfenil]acetamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10495872
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10495872 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10495872 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB13391DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N1-[3-(ethylamino)-4-methylphenyl]acetamide
CAS 63134-04-3
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C11H16N2O
Número MDL MFCD00157616
Cantidad 1 g
Sinónimo n-3-ethylamino-4-methylphenyl acetamide, n1-3-ethylamino-4-methylphenyl acetamide, acetamide, n-3-ethylamino-4-methylphenyl, maybridge1_002559
Clave InChI MRNDZGBBVKUGJY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCNC1=C(C=CC(=C1)NC(=O)C)C
Nombre IUPAC N-[3-(etilamino)-4-metilfenil]acetamida
Peso molecular (g/mol) 192.262
PubChem CID 113042
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.26
Porcentaje de pureza 97%