Learn More
N1-(3-cloropirazinil)-sulfanilamida, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | N1-(3-Chloropyrazinyl)-sulfanilamide |
| CAS | 14423-79-1 |
| Fórmula molecular | C10H9ClN4O2S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4-Amino-N-(3-chloropyrazinyl)benzenesulfonamide, 4-Amino-N-(3-chloro-2-pyrazinyl)benzenesulfonamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H9ClN4O2S/c11-9-10(14-6-5-13-9)15-18(16,17)8-3-1-7(12)2-4-8/h1-6H,12H2,(H,14,15) |
| SMILES | Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2nccnc2Cl |
| Nombre IUPAC | 4-amino-N-(3-cloropirazin-2-il)bencenosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 284.72 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 284.0135 |