Learn More
N1-(3-acetil-4-hidroxifenil)acetamida, Thermo Scientific™
Código de producto. 10096412
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10096412 1 g 1 g
10230205 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10096412 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB10078DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 7298-67-1
Fórmula molecular C10H11NO3
Peso molecular (g/mol) 193.202
Clave InChI DIQSYMRVTOVKQT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl acetamide, n1-3-acetyl-4-hydroxyphenyl acetamide, n-3-acetyl-4-hydroxy-phenyl acetamide, 5'-acetamido-2'-hydroxyacetophenone, acetamide, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl, ksc380g7h, 3'-acetyl-4'-hydroxyacetanilide, 5-acetamido-2-hydroxyacetophenone, 5-acetamido-2-hydroxy-acetophenone, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl-acetamide
PubChem CID 81720
Nombre IUPAC N-(3-acetil-4-hidroxifenil)acetamida
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)NC(=O)C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N1-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)acetamide
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.2
Porcentaje de pureza 97%