Learn More
N1-(3-((1-Bencil-1H-indazol-3-il)oxi)propil)-N1,N3,N3-trimetilpropano-1,3-diamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N1-(3-((1-Benzyl-1H-indazol-3-yl)oxy)propyl)-N1,N3,N3-trimethylpropane-1,3-diamine |
| CAS | 1337966-15-0 |
| Fórmula molecular | C23H32N4O |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | Benzydamine Hydrochloride Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H32N4O/c1-25(2)15-9-16-26(3)17-10-18-28-23-21-13-7-8-14-22(21)27(24-23)19-20-11-5-4-6-12-20/h4-8,11-14H,9-10,15-19H2,1-3H3 |
| SMILES | CN(C)CCCN(C)CCCOc1nn(Cc2ccccc2)c3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | N'-[3-(1-bencilindazol-3-il)oxipropil]-N,N,N'-trimetilpropano-1,3-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 380.53 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 380.2576 |