Learn More
N1-2-piridiniletanodiamida, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | N1-2-Pyridinylethanediamide |
| CAS | 52781-00-7 |
| Fórmula molecular | C7 H7 N3 O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Ethanediamide','2-pyridinyl- (9CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7N3O2/c8-6(11)7(12)10-5-3-1-2-4-9-5/h1-4H,(H2,8,11)(H,9,10,12) |
| SMILES | NC(=O)C(=O)Nc1ccccn1 |
| Nombre IUPAC | N'-piridin-2-iloxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 165.149 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 165.054 |