Learn More
N1-[2-(Dietilamino)etilo]-4-nitro-1,2-benzenodiamina, TRC
Código de producto. 30385505
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30385505 10 mg
30382334 100 mg
30376002 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30385505 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD67952010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5099-39-8
Fórmula molecular C12H20N4O2
Peso molecular (g/mol) 252.31
Sinónimo 1-Nitro-3-amino-4-[(beta-diethylaminoethyl)amino]benzene, 1-[(2-Diethylaminoethyl)amino]-4-nitrobenzene-2-amine, 2-(beta-Diethylaminoethylamino)-5-nitroaniline, 2-[2-(Diethylamino)ethylamino]-5-nitroaniline
SMILES CCN(CC)CCNc1ccc(cc1N)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N1-[2-(Diethylamino)ethyl]-4-nitro-1,2-benzenediamine
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H20N4O2/c1-3-15(4-2)8-7-14-12-6-5-10(16(17)18)9-11(12)13/h5-6,9,14H,3-4,7-8,13H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.1586