Learn More
N1-(2-clorofenil)-2-bromoacetamida, 95 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | N1-(2-chlorophenyl)-2-bromoacetamide |
| % mín. CAS | 97.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
| Fórmula lineal | ClC6H4NHC(O)CH2Br |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 248.51 |
| Porcentaje de pureza | 95% |