Learn More
N1-(2-aminofenil)-N2,N2-dimetilglicinamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N1-(2-Aminophenyl)-N2,N2-dimethylglycinamide |
| CAS | 35266-48-9 |
| Fórmula molecular | C10H15N3O |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H15N3O/c1-13(2)7-10(14)12-9-6-4-3-5-8(9)11/h3-6H,7,11H2,1-2H3,(H,12,14) |
| SMILES | CN(C)CC(=O)Nc1ccccc1N |
| Nombre IUPAC | N-(2-aminofenil)-2-(dimetilamino)acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 193.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 193.1215 |