Learn More
N1-(2-Aminoetil)-N1-Metiletitano-1,2-Diamina, TRC
Código de producto. 30361046
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30361046 500 mg -
30352716 2.5 g 2.50 g
30363876 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30361046 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD100548500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4097-88-5
Fórmula molecular C5H15N3
Peso molecular (g/mol) 117.19
Sinónimo 1,2-Ethanediamine, N-(2-aminoethyl)-N-methyl- (9CI), Diethylenetriamine, 4-methyl- (6CI,7CI,8CI), 1,5-Diamino-3-methyl-3-azapentane, 1,5-Diamino-N'-methyl-3-azapentane, 2,2'-Diamino-N-methyldiethylamine, 3-Methyl-3-Aza-pentane-1,5-diamine, 4-Methyl-1,4,7-triazaheptane, 4-Methyldiethylenetriamine, Bis(2-aminoethyl)methylamine, Di(2-aminoethyl)methylamine, N,N-Bis(2-aminoethyl)methylamine, N,N-Bis(beta-aminoethyl)methylamine, N-(2-Aminoethyl)-N-methyl-1,2-ethanediamine, N-(2-Aminoethyl)-N-methylethylenediamine, N-Methyl-2,2'-diaminodiethylamine, N1-(2-Aminoethyl)-N1-methylethane-1,2-diamine, N1-(2-Aminoethyl)-N1-methylethane-1,2-diamine, N2-Methyldiethylenetriamine, N'-Methyl-2,2'-diaminodiethylamine, N'-Methyldiethylenetriamine
Nombre IUPAC N'-(2-aminoetil)-N'-metiletano-1,2-diamina
SMILES CN(CCN)CCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N1-(2-Aminoethyl)-N1-Methylethane-1,2-Diamine
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H15N3/c1-8(4-2-6)5-3-7/h2-7H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.1266