Learn More
N1-[2-[3,4-Bis(fenilmetoxi)fenil]etil]-N6-(2-feniletil)-hexanodiamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N1-[2-[3,4-Bis(phenylmethoxy)phenyl]ethyl]-N6-(2-phenylethyl)-hexanediamide |
| CAS | 1357466-55-7 |
| Fórmula molecular | C36H40N2O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C36H40N2O4/c39-35(37-24-22-29-12-4-1-5-13-29)18-10-11-19-36(40)38-25-23-30-20-21-33(41-27-31-14-6-2-7-15-31)34(26-30)42-28-32-16-8-3-9-17-32/h1-9,12-17,20-21,26H,10-11,18-19,22-25,27-28H2,(H,37,39)(H,38,40) |
| SMILES | O=C(CCCCC(=O)NCCc1ccc(OCc2ccccc2)c(OCc3ccccc3)c1)NCCc4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | N'-[2-[3,4-bis(fenilmetoxi)fenil]etil]-N-(2-feniletil)hexanodiamida |
| Peso molecular (g/mol) | 564.71 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 564.2988 |