Learn More
N1-(1-Oxo-2,3-dihidro-1H-inden-5-il)acetamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10717505
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10717505 25 g 25 g
10602853 1 g 1 g
10420594 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10717505 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL00757EB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 58161-35-6
Fórmula molecular C11H11NO2
Peso molecular (g/mol) 189.214
Número MDL MFCD00099465
Clave InChI GHUPGGYDRVSZSW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-1-oxo-2,3-dihydro-1h-inden-5-yl acetamide, n1-1-oxo-2,3-dihydro-1h-inden-5-yl acetamide, 5-acetamido-1-indanone, 5-acetylamino-1-indanone, n-1-oxoindan-5-yl acetamide, n-1-oxo-2,3-dihydroinden-5-yl acetamide, acetamide, n-2,3-dihydro-1-oxo-1h-inden-5-yl, 5-acetamido-2,3-dihydro-1-oxo-1h-indene, 5-acetamido-indanone
PubChem CID 312894
Nombre IUPAC N-(1-oxo-2,3-dihidroinden-5-il)acetamida
SMILES CC(=O)NC1=CC2=C(C=C1)C(=O)CC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N1-(1-oxo-2, 3-dihydro-1H-inden-5-yl)acetamide
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.21
Porcentaje de pureza 97%