Learn More
N1-(1-Oxo-2,3-dihidro-1H-inden-5-il)acetamida, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | N1-(1-oxo-2, 3-dihydro-1H-inden-5-yl)acetamide |
| % mín. CAS | 97.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 189.21 |
| Porcentaje de pureza | 97% |