Learn More
[N(Z)]-N-(3,5-Dimetil-2(3H)-tiazolideno)-4-hidroxi-2-metil-2H-1,2-benzotiazina-3-carboxamida 1,1-Dióxido, TRC
Código de producto. 30380344
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30380344 10 mg
30379294 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30380344 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47947510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1262333-25-4
Fórmula molecular C15 H15 N3 O4 S2
Peso molecular (g/mol) 365.427
Sinónimo N-[(2Z)-3,5-Dimethylthiazol-2(3H)-ylidene]-4-hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide, Meloxicam Imp. C (EP), (Z)-N'-Methylmeloxicam, (Z)-N-(3,5-dimethylthiazol-2(3H)-ylidene)-4-hydroxy-2-methyl-2H-benzo[e][1,2]thiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide
Nombre IUPAC (NZ)-N-(3,5-dimetil-1,3-tiazol-2-ilideno)-4-hidroxi-2-metil-1,1-dioxo-1λ^{6},2-benzotiazina-3-carboxamida
SMILES CN1C=C(C)S/C/1=N\C(=O)C2=C(O)c3ccccc3S(=O)(=O)N2C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[(2Z)-3,5-Dimethylthiazol-2(3H)-ylidene]-4-hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H15N3O4S2/c1-9-8-17(2)15(23-9)16-14(20)12-13(19)10-6-4-5-7-11(10)24(21,22)18(12)3/h4-8,19H,1-3H3/b16-15-
Formula Weight (peso de la fórmula) 365.05