Learn More
Clorhidrato de N-Z-etilenodiamina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11341002 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11341002 1 g Frasco de vidrio 1 g
11915501 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11341002 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 439810010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18807-71-1 | C10H15ClN2O2 | 230.69 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18807-71-1
Fórmula molecular C10H15ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 230.69
Número MDL MFCD00270150
Clave InChI QMLKQXIAPAAIEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyl n-2-aminoethyl carbamate hydrochloride, n-cbz-ethylenediamine hydrochloride, benzyl 2-aminoethyl carbamate hydrochloride, n-carbobenzoxy-1,2-diaminoethane hydrochloride, n-z-ethylenediamine hydrochloride, n-benzyloxycarbonyl-1,2-diaminoethane hydrochloride, n-z-1,2-diaminoethane hydrochloride, n-cbz-1,2-diaminoethane hydrochloride, benzyl 2-aminoethyl carbamate hcl, n-benzyloxycarbonylethylenediamine hydrochloride
PubChem CID 12715871
Nombre IUPAC bencilo clorhidrato de N-(2-aminoetil)carbamato
SMILES Cl.NCCNC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Z-Ethylenediamine hydrochloride
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 170°C to 173°C
Color Marrón a Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.69
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Solució El producto puede desarrollar turbidez o precipitado
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Z-Ethylenediamine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.