Learn More
N-Z-etanolamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10666630 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10666630 5 g Frasco de vidrio 5 g
10545480 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10666630 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 433950050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 77987-49-6 | C10H13NO3 | 195.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77987-49-6
Fórmula molecular C10H13NO3
Peso molecular (g/mol) 195.22
Número MDL MFCD00191060
Clave InChI SAGINAGERRNGGV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyl n-2-hydroxyethyl carbamate, z-glycinol, benzyl 2-hydroxyethyl carbamate, n-z-ethanolamine, 2-cbz-amino-1-ethanol, benzyl 2-hydroxyethylcarbamate, 2-z-amino ethanol, n-2-hydroxyethyl phenylmethoxy carboxamide, n-2-hydroxyethyl carbamic acid benzyl ester
PubChem CID 280458
Nombre IUPAC benzil N-(2-hidroxietil)carbamato
SMILES OCCNC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Z-Ethanolamine
Punto de fusión 61°C to 64°C
Punto de ebullición 170°C (0.5 Torr)
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.22
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Z-Ethanolamine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.