Learn More
Clorhidrato de éster metílico de Nomega-Nitro-L-arginina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15478436
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15478436 25 g 25 g
15468436 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15478436 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63666.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 51298-62-5 | C7H16ClN5O4 | 269.69 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51298-62-5
Fórmula molecular C7H16ClN5O4
Peso molecular (g/mol) 269.69
Número MDL MFCD00039052,MFCD00133613
Clave InChI QBNXAGZYLSRPJK-JEDNCBNOSA-N
Sinónimo h-arg no2-ome.hcl, lname hydrochloride, l-name hydrochloride, ng-nitro-l-arginine methyl ester hydrochloride, nomega-nitro-l-arginine methyl ester hydrochloride, s-methyl 2-amino-5-3-nitroguanidino pentanoate hydrochloride, l-name, hcl, ng-no2-l-arg-ome, nomega-no2-l-arg-ome
PubChem CID 135193
Nombre IUPAC metil (2S)-2-amino-5[[amino(nitramido)metilideno]amino]pentanoato;clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].COC(=O)[C@@H](N)CCCN=C(N)N[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nω-Nitro-L-arginine methyl ester hydrochloride
Punto de fusión 159°C to 161°C
Color Blanco
Beilstein 3744166
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.69
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo