Learn More
Nomega-Nitro-L-arginina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15448648
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15448648 25 g 25 g
15438648 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15448648 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62061.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2149-70-4 | C6H13N5O4 | 219.201 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2149-70-4
Fórmula molecular C6H13N5O4
Peso molecular (g/mol) 219.201
Número MDL MFCD00007033
Clave InChI MRAUNPAHJZDYCK-BYPYZUCNSA-N
Sinónimo h-arg no2-oh, ng-nitro-l-arginine, l-nna, nitroarginine, n-nitro-l-arginine, nomega-nitro-l-arginine, n g-nitro-l-arginine, ng-no2-l-arg, n-omega-nitro-l-arginine, n g-nitroarginine
PubChem CID 440005
ChEBI CHEBI:27960
SMILES C(CC(C(=O)O)N)CN=C(N)N[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nomega-Nitro-L-arginine
Punto de fusión 257°C
Beilstein 1728914
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.2
Porcentaje de pureza 98%