Learn More
Acetato de Nomega-metilo-L-arginina, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15403589
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15403589 50 mg 50 miligramos
15493579 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15403589 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J60890.MF
Solicitar formato a granel o personalizado
Inhibidor de óxido nítrico sintasa
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53308-83-1
Fórmula molecular C9H20N4O4
Peso molecular (g/mol) 248.283
Número MDL MFCD00069311
Clave InChI IKPNWIGTWUZCKM-JEDNCBNOSA-N
Sinónimo tilarginine acetate, l-nmma, l-nmma acetate, ng-monomethyl-l-arginine acetate, nomega-me-l-arg, unii-2fl3530af2, ng-me-l-arg, acoh, tilarginine acetate usan, ng-methyl-l-arginine acetate salt, l-ornithine, n5-imino methylamino methyl-cas
PubChem CID 135242
Nombre IUPAC Ácido acético;ácido(2S)-2-amino-5-[(N'-metilcarbamimidoil)amino]pentanoico
SMILES CC(=O)O.CN=C(N)NCCCC(C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nomega-Methyl-L-arginine acetate
Color Blanco
Beilstein 6674255
Índice Merck 14,6022
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.28
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Polvo