Learn More
N-Vinilftalimida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11377356
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11377356 5 g 5 g
11367356 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11377356 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09335.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3485-84-5 | C10H7NO2 | 173.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3485-84-5
Fórmula molecular C10H7NO2
Peso molecular (g/mol) 173.17
Número MDL MFCD00078446
Clave InChI IGDLZDCWMRPMGL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-vinylphthalimide, 2-vinylisoindoline-1,3-dione, phthalimide, n-vinyl, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-ethenyl, 2-vinyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-ethenyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-ethenyl-1,3-dihydro-1,3-dioxoisoindole, 2-ethenyl-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione, 2-vinylbenzo c azolidine-1,3-dione, n-vinylphtalimide
PubChem CID 77035
Nombre IUPAC 2-etenilisoindol-1,3-diona
SMILES C=CN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Vinylphthalimide
Punto de fusión 84°C to 88°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 127880
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.17
Porcentaje de pureza 99%