Learn More
N-vinil-2-pirrolidona, Mikromol™
Código de producto. 17973526
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17973526 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17973526 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0083.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-vinil-2-pirrolidona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Vinyl-2-pyrrolidone
CAS 88-12-0
Nombres de analitos o componentes N-Vinyl-2-pyrrolidone
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C6 H9 N O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 1-Ethenylpyrrolidin-2-one, N-Vinyl-2-pyrrolidone, Povidone Imp. A (EP), 1-Vinylpyrrolidin-2-one, 1-Ethenyl-2-pyrrolidinone, 1-Vinyl-2-pyrrolidinone, 1-Vinyl-2-pyrrolidone, Aronix M 150, N-V 2RC, N-VP, N-Vinyl-2-pyrrolidinone, N-Vinylpyrrolin-2-one, NSC 10222, NSC 683040, NVP 300, V-Pyrol, V-Pyrol RC, Vinylbutyrolactam, Povidone Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
SMILES C=CN1CCCC1=O
Nombre IUPAC 1-etenilpirrolidina-2-ona
Peso molecular (g/mol) 111.14
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 111,0684 g/mol