Learn More
N-Vinil-2-pirrolidona, 99 %, estabilizada con NaOH, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10193090 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
500 mL
2.5 L
10 L
Unit Size:
10 litros
2.50 LT
5 ml
500 ML
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
10193090 500 mL 500 ML
10071500 5 mL 5 ml
10773694 2.5 L 2.50 LT
15264634 10 L 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10193090 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 140925000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    133.00€
    111.65€ / 500 ml
    Ahorro 21.35€
    16% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Add to basket
Edge
This item is not returnable. View return policy
CAS: 88-12-0 | C6H9NO | 111.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 88-12-0
Fórmula molecular C6H9NO
Peso molecular (g/mol) 111.14
Número MDL MFCD00003197
Clave InChI WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, n-vinyl-2-pyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, n-vinylpyrrolidinone, 1-vinylpyrrolidone
PubChem CID 6917
ChEBI CHEBI:82551
Nombre IUPAC 1-etenilpirrolidina-2-ona
SMILES C=CN1CCCC1=O
Specifications
Nombre del producto químico o material N-Vinyl-2-pyrrolidone
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 13°C to 14°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0430g/mL
Punto de ebullición 218°C
Temperatura de inflamación 95°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.2% max. (Pyrrolidone) (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5119 to 1.5139
Cantidad 500 mL
Índice Merck 15,7814
Gravedad específica 1.043
Información de solubilidad Solubility in water: 52.1g/L (25°C). Other solubilities: miscible with acetone,diethyl ether,ethanol,,toluene,benzene,very good soluble in organic solvents
Estabilizante 0.1% flaked caustic soda
Viscosidad 2.4 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.14
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • N-Vinyl-2-pyrrolidone, stabilized
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.