Learn More
Alcohol n-undecil-1,1,2,2-d4, TRC
Código de producto. 30453203
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30453203 50 mg 50 miligramos
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30453203 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCU78880250MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material n-Undecyl-1,1,2,2-d4 Alcohol
CAS 1219803-47-0
Fórmula molecular C11 D4 H20 O
Cantidad 50 mg
Sinónimo 1-Undecan-1,1,2,2-d4-ol, Undecanol-1,1,2,2-d4, n-Undecyl-1,1,2,2-d4 alcohol, 1-Undecanol-1,1,2,2-d4, 1-Undecanol-1,1,2,2-D4, 1-Hydroxyundecane-1,1,2,2-d4
Fórmula InChI InChI=1S/C11H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h12H,2-11H2,1H3/i10D2,11D2
SMILES [2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])CCCCCCCCC
Nombre IUPAC 1,1,2,2-tetradeuterioundecan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 176.332
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.208
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.