Learn More
Alcohol n-undecil-1,1,2,2-d4, TRC
Código de producto. 30456720
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30456720 5 mg 5 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30456720 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCU7888025MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Undecyl-1,1,2,2-d4 Alcohol
CAS 1219803-47-0
Fórmula molecular C11 D4 H20 O
Cantidad 5 mg
Sinónimo 1-Undecan-1,1,2,2-d4-ol, Undecanol-1,1,2,2-d4, n-Undecyl-1,1,2,2-d4 alcohol, 1-Undecanol-1,1,2,2-d4, 1-Undecanol-1,1,2,2-D4, 1-Hydroxyundecane-1,1,2,2-d4
Fórmula InChI InChI=1S/C11H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h12H,2-11H2,1H3/i10D2,11D2
SMILES [2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])CCCCCCCCC
Nombre IUPAC 1,1,2,2-tetradeuterioundecan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 176.332
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.208