Learn More
Cloruro de n-undecanoilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | n-Undecanoyl Chloride |
| CAS | 17746-05-3 |
| Fórmula molecular | C11 H21 Cl O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | NSC 83585, Undecanoic Acid Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H21ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h2-10H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCC(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | cloruro de undecanoil |
| Peso molecular (g/mol) | 204.737 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 204.128 |