Learn More
Cloruro de N-undecanoil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15442848
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15442848 500 mg 500 miligramos
15432848 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15442848 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56380.ME
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 17746-05-3 | C11H21ClO | 204.738 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17746-05-3
Fórmula molecular C11H21ClO
Peso molecular (g/mol) 204.738
Número MDL MFCD00000739
Clave InChI JUKPJGZUFHCZQI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-undecanoyl chloride, undecanoic acid chloride, undecanoylchloride, n-undecanoylchloride, undecanoyl chloride, acmc-1c80a, ksc175q6f
PubChem CID 87287
Nombre IUPAC cloruro de undecanoil
SMILES CCCCCCCCCCC(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Undecanoyl chloride
Punto de ebullición 135°C to 136°C
Temperatura de inflamación 113°C (235°F)
Fórmula lineal CH3(CH2)9COCl
Índice de refracción 1.443
Cantidad 500 mg
Número UN UN3265
Beilstein 1759226
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.74
Porcentaje de pureza 98%