Learn More
n-Uncane-d24, TRC
Código de producto. 30480108
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30480108 10 mg -
30478905 5 mg 5 miligramos
30475551 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30480108 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN21112610MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 164858-54-2
Fórmula molecular C11D24
Peso molecular (g/mol) 180.46
Sinónimo Undecane-d24 (9CI), Undecane-D24, n-Undecane-d24, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-Tetracosadeuterioundecane
Nombre IUPAC undecane-d24
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Undecane-d24
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H24/c1-3-5-7-9-11-10-8-6-4-2/h3-11H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.34