Learn More
Isómero de losartán N-Tritilo, TRC
Código de producto. 30452317
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30452317 25 mg
30450364 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30452317 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT88883525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 150098-04-7
Fórmula molecular C41H37ClN6O
Peso molecular (g/mol) 665.23
Sinónimo 2-Butyl-5-chloro-1-[[2'-[2-(triphenylmethyl)-2H-tetrazol-5-yl][1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-imidazole-4-methanol
Nombre IUPAC [2-butil-5-cloro-1-[[4-[2-(2-tritiltetrazol-5-il)fenil]fenil]metil]imidazol-4-il]metanol
SMILES CCCCc1nc(CO)c(Cl)n1Cc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nnn(n4)C(c5ccccc5)(c6ccccc6)c7ccccc7
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Trityl Losartan Isomer
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C41H37ClN6O/c1-2-3-23-38-43-37(29-49)39(42)47(38)28-30-24-26-31(27-25-30)35-21-13-14-22-36(35)40-44-46-48(45-40)41(32-15-7-4-8-16-32,33-17-9-5-10-18-33)34-19-11-6-12-20-34/h4-22,24-27,49H,2-3,23,28-29H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 664.2717