Learn More
N-Trityl Losartan Carboxaldehído, TRC
Código de producto. 30455986
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30455986 100 mg
30450418 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30455986 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT888850100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 133910-00-6
Fórmula molecular C41H35ClN6O
Peso molecular (g/mol) 663.21
Sinónimo 2-Butyl-4-chloro-1-[[2'-[2-(triphenylmethyl)-2H-tetrazol-5-yl][1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-Imidazole-5-carboxaldehyde, N-Trityl Losartan Carboxaldehyde
Nombre IUPAC 2-butil-5-cloro-3-[[4-[2-(2-tritiltetrazol-5-il)fenil]fenil]metilimidazol-4-carbaldehído
SMILES CCCCc1nc(Cl)c(C=O)n1Cc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nnn(n4)C(c5ccccc5)(c6ccccc6)c7ccccc7
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Trityl Losartan Carboxaldehyde
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C41H35ClN6O/c1-2-3-23-38-43-39(42)37(29-49)47(38)28-30-24-26-31(27-25-30)35-21-13-14-22-36(35)40-44-46-48(45-40)41(32-15-7-4-8-16-32,33-17-9-5-10-18-33)34-19-11-6-12-20-34/h4-22,24-27,29H,2-3,23,28H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 662.2561