Learn More
N-Tritil-deshidroximetil Losartán, TRC
Código de producto. 30456510
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30456510 100 mg 100 miligramos
30454625 1 g 1 g
30453991 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30456510 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT887825100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1797133-13-1
Fórmula molecular C40H35ClN6
Peso molecular (g/mol) 635.21
Sinónimo 5-[4'-[(2-Butyl-4-chloro-1H-imidazol-1-yl)methyl][1,1'-biphenyl]-2-yl]-2-(triphenylmethyl)-2H-tetrazole
Nombre IUPAC 5-[2-[4-[(2-butil-4-cloroimidazol-1-il)metil]fenil]fenil]2-tritiltetrazol
SMILES CCCCc1nc(Cl)cn1Cc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nnn(n4)C(c5ccccc5)(c6ccccc6)c7ccccc7
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Trityl-deshydroxymethyl Losartan
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C40H35ClN6/c1-2-3-23-38-42-37(41)29-46(38)28-30-24-26-31(27-25-30)35-21-13-14-22-36(35)39-43-45-47(44-39)40(32-15-7-4-8-16-32,33-17-9-5-10-18-33)34-19-11-6-12-20-34/h4-22,24-27,29H,2-3,23,28H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 634.2612