Learn More
N-Tritil-4,6,7,8-tetrahidro-8-hidroxi-6-metilpirimido[1,2-a]purin-10(3H)-ona-13C2,15N, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Trityl-4,6,7,8-tetrahydro-8-hydroxy-6-methylpyrimido[1,2-a]purin-10(3H)-one-13C2,15N |
| CAS | 1330185-57-3 |
| Fórmula molecular | C2613C2H25N415NO2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | N-Trityl-5,6,7,8-tetrahydro-4-hydroxy-6-methylpyrimido[1,2-a]purin-10(1H)-one-13C2,15N |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H25N5O2/c1-19-17-23(34)33-26(35)24-25(31-27(33)30-19)32(18-29-24)28(20-11-5-2-6-12-20,21-13-7-3-8-14-21)22-15-9-4-10-16-22/h2-16,18-19,23,34H,17H2,1H3,(H,30,31)/i24+1,25+1,29+1 |
| SMILES | CC1CC(O)N2C(=N1)N[13c]3[13c]([15n]cn3C(c4ccccc4)(c5ccccc5)c6ccccc6)C2=O |
| Nombre IUPAC | 8-hidroxi-6-metil-3-tritil-4,6,7,8-tetrahidropirimido[1,2-a]purin-10-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 466.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 466.2046 |