Learn More
Metilglicina de N-tris(hidroximetil), + 99%, Fisher Chemical
Código de producto. 11498912 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
100 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11498912 100 g Jarra de plástico para polvo 100 GR
1 options
Código de producto. 11498912 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor T/P505/48
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 4-1-5704
Punto de fusión 182°C
Color Blanco
pH 4.8 to 5.4
Envase Jarra de plástico para polvo
Fórmula molecular C6H13NO5
Número MDL 4277
Cantidad 100 g
Sinónimo tricine, n-tris hydroxymethyl methylglycine, n-tri hydroxymethyl methyl glycine, n-tris hydroxymethyl methyl glycine, glycine, n-2-hydroxy-1,1-bis hydroxymethyl ethyl, n-2-hydroxy-1,1-bis hydroxymethyl ethyl glycine, unii-w12lh4v8v3, n-tris-hydroxymethyl methylglycine
Clave InChI SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO
Nombre IUPAC ácido 2-[[1,3-dihidroxi-2-(hidroximetil)propan-2-il]amino] acético
Peso molecular (g/mol) 179.17
PubChem CID 79784
ChEBI CHEBI:39063
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.17g/mol
Forma física Sólido en polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tricine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.