Learn More
N-[Tris(hidroximetil)metil]acrilamida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489887
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11489887 100 g 100 g
11469887 5 g 5 g
11479887 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11489887 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22854.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13880-05-2 | C7H13NO4 | 175.18 g/mol
N-[Tris(hydroxymethyl)methyl] acrylamide is used to prepare N-(5-hydroxymethyl-2-phenyl-[1,3]dioxan-5-yl)-acrylamide by reaction with benzaldehyde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La acrilamida de N-[tris(hidroximetil)metilo] se utiliza para preparar N-(5-hidroximetil-2-fenil-[1,3]dioxan-5-il)-acrilamida por reacción con el benzaldehído.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópica. Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13880-05-2
Fórmula molecular C7H13NO4
Peso molecular (g/mol) 175.18
Número MDL MFCD00081045
Clave InChI MVBJSQCJPSRKSW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-tris hydroxymethyl methyl acrylamide, n-1,3-dihydroxy-2-hydroxymethyl propan-2-yl acrylamide, tris-acrylamide, n-acryloyltris hydroxymethyl aminomethane, n-acryloyl-tris hydroxymethyl aminomethane, n-1,3-dihydroxy-2-hydroxymethyl propan-2-yl prop-2-enamide, zlchem 121, acryloylaminomethylidynetrimethanol, n-1,3-dihydroxy-2-hydroxymethyl-2-propanyl acrylamide
PubChem CID 83788
Nombre IUPAC N-[1,3-dihidroxi-2-(hidroximetil)propan-2-il]prop-2-enamida
SMILES OCC(CO)(CO)NC(=O)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]acrylamide
Punto de fusión 134°C to 138°C
Fórmula lineal CH2=CHCONHC(CH2OH)3
Cantidad 100 g
Sensibilidad Hygroscopic; Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.18
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Acryloyltris(hydroxymethyl)aminomethane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: N-[2-Hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl]acrylamide
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.