Learn More
Ácido N-tris(hidroximetil)metil-2-aminoetanosulfónico, para HPLC, tampón biológico, Fisher Chemical
Código de producto. 10795341 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
100 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10795341 100 g Jarra de plástico para polvo 100 GR
1 options
Código de producto. 10795341 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor T/3720/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 7365-44-8
Punto de fusión 223°C
Color Blanco
pH 4.0 to 4.8
Envase Jarra de plástico para polvo
Fórmula molecular C6H15NO6S
Número MDL 7532
Cantidad 100 g
Sinónimo tes, n-tris hydroxymethyl methyl-2-aminoethanesulfonic acid, tes buffer, tes free acid, ethanesulfonic acid, 2-2-hydroxy-1,1-bis hydroxymethyl ethyl amino, 2-1,3-dihydroxy-2-hydroxymethyl propan-2-yl amino ethanesulfonic acid, 2-2-hydroxy-1,1-dihydroxymethyl-ethylamino-ethanesulfonic acid, tris hydroxymethyl methyl-2-aminomethane sulfonic acid, 2-tris hydroxymethyl methylamino ethane-1-sulphonic acid, n-tri hydroxymethyl methyltaurine
Clave InChI JOCBASBOOFNAJA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(CS(=O)(=O)O)NC(CO)(CO)CO
Nombre IUPAC 2-[[1,3-dihidroxi-2-(hidroximetil)propan-2-il]amino]ácido etanesulfónico
Peso molecular (g/mol) 229.247
PubChem CID 81831
ChEBI CHEBI:44356
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.25g/mol
Forma física Sólido en polvo