Learn More
N-trifenilmetilo irbesartán, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Butyl-3-[(2'-[2-(triphenylmethyl)-2H-tetrazol-5-yl][1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one |
| CAS | 886999-35-5 |
| Fórmula molecular | C44 H42 N6 O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1,3-Diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one','2-butyl-3-[[2'-[2-(triphenylmethyl)-2H-tetrazol-5-yl][1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-, 2-Butyl-3-[[2'-[2-(triphenylmethyl)-2H-tetrazol-5-yl][1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C44H42N6O/c1-2-3-25-40-45-43(30-15-16-31-43)42(51)49(40)32-33-26-28-34(29-27-33)38-23-13-14-24-39(38)41-46-48-50(47-41)44(35-17-7-4-8-18-35,36-19-9-5-10-20-36)37-21-11-6-12-22-37/h4-14,17-24,26-29H,2-3,15-16,25,30-32H2,1H3 |
| SMILES | CCCCC1=NC2(CCCC2)C(=O)N1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4c5nnn(n5)C(c6ccccc6)(c7ccccc7)c8ccccc8 |
| Nombre IUPAC | 2-butil-3-[[4-[2-(2-tritiltetrazol-5-il)fenil]fenil]metil]-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 670.84 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 670.342 |