Learn More
N-Trifenilmetil-5-[4'-metilbifenil-2-il]tetrazol, TRC
Código de producto. 30454841
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30454841 250 mg 250 miligramos
30450964 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30454841 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT889170250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 133909-97-4
Fórmula molecular C33 H26 N4
Peso molecular (g/mol) 478.59
Sinónimo 2H-Tetrazole, 5-(4'-methyl[1,1'-biphenyl]-2-yl)-2-(triphenylmethyl)-, 5-(4'-Methyl[1,1'-biphenyl]-2-yl)-2-(triphenylmethyl)-2H-tetrazole
Nombre IUPAC 5-[2-(4-metilfenil)fenilo]-2-tritiltetrazol
SMILES Cc1ccc(cc1)c2ccccc2c3nnn(n3)C(c4ccccc4)(c5ccccc5)c6ccccc6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Triphenylmethyl-5-[4'-methylbiphenyl-2-yl]tetrazole
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C33H26N4/c1-25-21-23-26(24-22-25)30-19-11-12-20-31(30)32-34-36-37(35-32)33(27-13-5-2-6-14-27,28-15-7-3-8-16-28)29-17-9-4-10-18-29/h2-24H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 478.2157