Learn More
N-(Trifenilmetil)-4-imidazolecarboxaldehído, TRC
Código de producto. 30454499
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30454499 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30454499 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT8892051G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(Triphenylmethyl)-4-imidazolecarboxaldehyde
CAS 33016-47-6
Fórmula molecular C23H18N2O
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-Triphenylmethyl-1H-imidazol-4-yl)carboxaldehyde, 1-(Triphenylmethyl)-1H-imidazole-4-carboxaldehyde, 1-Triphenylmethylimidazole-4-carboxaldehyde, 1-Trityl-1H-imidazol-4-ylcarboxaldehyde, 1-Trityl-1H-imidazole-4-carbaldehyde, 1-Trityl-1H-imidazole-4-carboxaldehyde, 1-Trityl-4-formyl-1H-imidazole, 1-Trityl-4-imidazole-4-carboxaldehyde, 1-Tritylimidazole-4-carboxaldehyde, 4-(N-Triphenylmethyl)imidazolecarboxaldehyde
Fórmula InChI InChI=1S/C23H18N2O/c26-17-22-16-25(18-24-22)23(19-10-4-1-5-11-19,20-12-6-2-7-13-20)21-14-8-3-9-15-21/h1-18H
SMILES O=Cc1cn(cn1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
Nombre IUPAC 1-tritilimidazol-4-carbaldehído
Peso molecular (g/mol) 338.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.1419