Learn More
N-Trimetilsililimidazol, para la cromatografía de gases, Fisher Chemical
Código de producto. 10060520 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
25 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10060520 25 g Frasco de vidrio ámbar 25 GR
1 options
Código de producto. 10060520 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor T/3622/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 18156-74-6
Punto de fusión -42°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 93°C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C6H12N2Si
Número MDL MFCD00005280
Cantidad 25 g
Sinónimo n-trimethylsilyl imidazole, 1-trimethylsilyl imidazole, 1-trimethylsilyl-1h-imidazole, tsim, 1h-imidazole, 1-trimethylsilyl, n-trimethylsilylimidazole, trimethylsilyl imidazole, 1-trimethylsilylimidazole, n-trimethylsilyl imidazol, imidazole, 1-trimethylsilyl
Clave InChI YKFRUJSEPGHZFJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](C)(C)N1C=CN=C1
Nombre IUPAC imidazol-1-il(trimetil)silano
Peso molecular (g/mol) 140.26
PubChem CID 28925
ChEBI CHEBI:85063
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.26g/mol
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N-(Trimethylsilyl)imidazole
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.