Learn More
N-(trimetilsilil)imidazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10677522 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10677522 100 g Frasco de vidrio 100 g
10317540 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10475555 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10677522 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 167131000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
N-(trimetilsilil)imidazol, 97 %, ACROS Organics, cantidad:250g, Envasado:Frasco de vidrio, Punto de ebullición:de 93 °C a 94 °C (13,0 mmHg), incoloro a amarillo, Punto de fusión:-42 °C, peso molecular:140,26; Porcentaje de pureza:97%, Intervalo porcentual de ensayo:96 % mín. (GC), CAS:18156-74-6
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de sililación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18156-74-6
Fórmula molecular C6H12N2Si
Peso molecular (g/mol) 140.26
Número MDL MFCD00005280
Clave InChI YKFRUJSEPGHZFJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-trimethylsilyl imidazole, 1-trimethylsilyl imidazole, 1-trimethylsilyl-1h-imidazole, tsim, 1h-imidazole, 1-trimethylsilyl, n-trimethylsilylimidazole, trimethylsilyl imidazole, 1-trimethylsilylimidazole, n-trimethylsilyl imidazol, imidazole, 1-trimethylsilyl
PubChem CID 28925
ChEBI CHEBI:85063
Nombre IUPAC imidazol-1-il(trimetil)silano
SMILES C[Si](C)(C)N1C=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(Trimethylsilyl)imidazole
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -42°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9500g/mL
Punto de ebullición 93°C to 94°C (13.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 5°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4750 to 1.478
Cantidad 100 g
Fieser 07,399; 11,575; 01,337; 02,177
Gravedad específica 0.95
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Viscosidad 2.5 mm2/s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.26
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N-(Trimethylsilyl)imidazole
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.