Learn More
N-(trimetilsilil)dimetilamina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
N,N-Dimethyltrimethylsilylamine was used in the synthesis of phosphoramidite. It was also employed as a reagent in the preparation of iminium salts and amides as well as for the silylation of polymers. A combination of N-(trimethylsilyl)dimethylamine and MeI was also effective to give p-methylbenzoic acid with a 85% yield based on 90% conversion from the corresponding Me ester. DETA has been treated with N-(trimethylsilyl)-dimethylamine to yield mono-, di- and tri- silylated derivatives
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La N,N-dimetiltrimetilsililamina se utilizaba en la síntesis de la fosforamidita. También se empleaba como reactivo en la preparación de sales de iminio y amidas, así como para la sililación de polímeros. La combinación de N-(trimetilsilil)dimetilamina y MeI también era eficaz para administrar ácido p-metilbenzoico con un 85 % de rendimiento basado en una conversión del 90% del éster Me correspondiente. La DETA se ha tratado con N-(trimetilsilil)-dimetilamina para producir derivados mono-, di- y tri- sililados
Solubilidad
Hidroliza en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, agua, humedad.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 86°C to 87°C |
| Nombre del producto químico o material | N-(Trimethylsilyl)dimethylamine |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula lineal | (CH3)3SiN(CH3)2 |
| Número UN | UN2733 |
| Beilstein | 1731861 |
| Temperatura de inflamación | −19°C (−3°F) |
| Información de solubilidad | Hydrolyzes in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 117.27 |
| Porcentaje de pureza | 95% |
| Mostrar más |