Learn More
N-trimetilsilil-2-pirrolidona, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | N-Trimethylsilyl-2-pyrrolidone |
| CAS | 14468-90-7 |
| Fórmula molecular | C7 H15 N O Si |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H15NOSi/c1-10(2,3)8-6-4-5-7(8)9/h4-6H2,1-3H3 |
| SMILES | C[Si](C)(C)N1CCCC1=O |
| Nombre IUPAC | 1-trimetilsililpirrolidin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 157.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 157.0923 |