Learn More
N-trifluoroacetilpropargilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Trifluoroacetylpropargylamine |
| CAS | 14719-21-2 |
| Fórmula molecular | C5H4F3NO |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Trifluoro-N-prop-2-ynylacetamide, 2,2,2-Trifluoro-N-(prop-2-ynyl)acetamide, 2,2,2-Trifluoro-N-prop-2-yne-1-ylacetamide, N-Propargyltrifluoroacetamide, N-Propargyltrifluoroacetylamide, 2,2,2-Trifluoro-N-2-propynylacetamide, 2,2,2-Trifluoro-N-2-propyn-1-ylacetamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H4F3NO/c1-2-3-9-4(10)5(6,7)8/h1H,3H2,(H,9,10) |
| SMILES | FC(F)(F)C(=O)NCC#C |
| Nombre IUPAC | 2,2,2-trifluoro-N-prop-2-inilacetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 151.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.0245 |