Learn More
N-trifluoroacetilglicina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Trifluoroacetylglycine |
| CAS | 383-70-0 |
| Fórmula molecular | C4 H4 F3 N O3 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H4F3NO3/c5-4(6,7)3(11)8-1-2(9)10/h1H2,(H,8,11)(H,9,10) |
| SMILES | OC(=O)CNC(=O)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[(2,2,2-trifluoroacetil)amino]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 171.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 171.0143 |