Learn More
Éster N-succinimidílico de N-trifluoroacetilglicina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Trifluoroacetylglycine','N-Succinimidyl Ester |
| CAS | 3397-30-6 |
| Fórmula molecular | C8 H7 F3 N2 O5 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7F3N2O5/c9-8(10,11)7(17)12-3-6(16)18-13-4(14)1-2-5(13)15/h1-3H2,(H,12,17) |
| SMILES | FC(F)(F)C(=O)NCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O |
| Nombre IUPAC | 2-[(2,2,2-trifluoroacetil)amino]acetato de (2,5-dioxopirrolidin-1-ilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 268.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 268.0307 |